Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAMK2A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 22B1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F01
ROCK200-301-F01EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F01
Anti-CAMK2A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 22B1]
Anticorps
Anti-CaMKII Antibody is suitable for IF, IP, WB, and ELISA. Detects phosphorylated CaMKII from Rat tissues. This antibody is specific for a and -beta subunits of CaMKII only when they are phosphorylated at Thr-286/287 (in -beta).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1µg/ml;

Type: Primary
Antigen: CAMK2A
Clonality: Monoclonal
Clone: 22B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité