Anti-CNTNAP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S65-35]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F03
ROCK200-301-F03EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F03
Anti-CNTNAP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S65-35]
Anticorps
Anti-CASPR Antibody is suitable for use in WB, IP, and IHC. Expect a band approximately ~220kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Type: Primary
Antigen: CNTNAP1
Clonality: Monoclonal
Clone: S65-35
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité