Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERD2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2E7]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F44
ROCK200-301-F44EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F44
Anti-ERD2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2E7]
Anticorps
Anti-HDEL Antibody is recommended for use in WB and IF microscopy. Expect a band approximately ~78kDa corresponding to specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:50-1:500; Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: ERD2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E7
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Drosophilia, Yeast, Saccharomyce, Barnyard Grass, Beet, Cotton, Mung Bean, Sorghum, Wheat, Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité