Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMOX1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1F12-A6]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F47
ROCK200-301-F47EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F47
Anti-HMOX1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1F12-A6]
Anticorps
Anti-HO-1 Antibody is suitable for WB, IP, IF microscopy, ELISA and IHC. Expect a band approximately 32kDa Protein, corresponding to the molecular mass of HO-1 on SDS Page immunoblots.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1:500-1000;

Type: Primary
Antigen: HMOX1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F12-A6
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Bovine, Dog, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Pig, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité