Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8A7]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F55
ROCK200-301-F55EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F55
Anti-HSPB2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8A7]
Anticorps
Anti-Hsp25/Hsp27 Antibody is suitable for WB, IF, Immunofluorescence microscopy, IP, and IHC. Expect a band approximately 25 kDa or 27 kDa Protein corresponding to the molecular mass of Hsp25/27 on SDS PAGE immunoblots.

Type: Primary
Antigen: HSPB2
Clonality: Monoclonal
Clone: 8A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Bovine, Dog, Guinea Pig, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité