Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNAJB1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3B9.E6]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F56
ROCK200-301-F56EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F56
Anti-DNAJB1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3B9.E6]
Anticorps
Anti-Hsp40 Antibody is recommended for use in WB, IP, IHC and ELISA. Expect a band approximately ~40kDa Protein corresponding to the molecular mass of Hsp40 on SDS PAGE immunoblots. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1:2000;

Type: Primary
Antigen: DNAJB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B9.E6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité