Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: LK1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F60
ROCK200-301-F60EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F60
Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: LK1]
Anticorps
Anti-Hsp60 Antibody is suitable for WB, Flow Cytometry, and IHC. Expect a band approximately ~60kDa Protein corresponding to the molecular mass of Hsp60 on SDS PAGE immunoblots.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.25 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: HSPD1
Clonality: Monoclonal
Clone: LK1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Chicken, Drosophila, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Pig, Rabbit, Sheep, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité