Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: LK2]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F61
ROCK200-301-F61EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F61
Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: LK2]
Anticorps
Anti-Hsp60 Antibody is suitable for WB, Flow Cytometry, and IHC. Expect a band approximately ~60kDa Protein corresponding to the molecular mass of Hsp60 on SDS PAGE immunoblots.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.25 µg/ml;
Type: Primary
Antigen: HSPD1
Clonality: Monoclonal
Clone: LK2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Pig, Rabbit, Spinach, E. coli, H. Pylori, S. Typhimurium, T. Spiralis , Yeast, White Fly
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité