Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA1A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BB70]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F64
ROCK200-301-F64EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F64
Anti-HSPA1A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BB70]
Anticorps
Anti-Hsp70/Hsc70 Antibody is suitable for WB, IP, and IHC. Expect a band approximately ~72 and ~73kDa Proteins corresponding to the molecular mass of inducible Hsp and Hsc on SDS PAGE immunoblots.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1µg/ml;

Type: Primary
Antigen: HSPA1A
Clonality: Monoclonal
Clone: BB70
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Dog, Beluga, Bovine, Fish, Guinea Pig, Scallop Pig, Hamster, Rabbit, Chicken, Xenopus, Drosophila, Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité