Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90AB1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: D7A]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F68
ROCK200-301-F68EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F68
Anti-HSP90AB1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: D7A]
Anticorps
Anti-Hsp90 Antibody is suitable for WB, IP, ELISA, and IHC. Expect a band approximately 90kD Proteins corresponding to the molecular mass of Hsp90 on SDS Page immunoblots. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1:500; Immunoprecipitation: 5µg/20µl

Type: Primary
Antigen: HSP90AB1
Clonality: Monoclonal
Clone: D7A
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse, Pig, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité