Anti-HSP90AB1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: Hyb-K41220A]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F75
ROCK200-301-F75EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F75
Anti-HSP90AB1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: Hyb-K41220A]
Anticorps
Anti-Hsp90a-beta Antibody is suitable for WB, ELISA, and IHC. Expect a band approximately 90kD Proteins corresponding to the molecular mass of hsp90 a or -beta on SDS Page immunoblots. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1µg/ml
Type: Primary
Antigen: HSP90AB1
Clonality: Monoclonal
Clone: Hyb-K41220A
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Rat, S. Cerevisiae, S. Pombe
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité