Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCND2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S57-1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G03
ROCK200-301-G03EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G03
Anti-KCND2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S57-1]
Anticorps
Anti-Kv4.2 K+ channel Antibody is suitable for use in WB, IP, and IHC. Expect a band approximately ~75 - 80 kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Type: Primary
Antigen: KCND2
Clonality: Monoclonal
Clone: S57-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité