Anti-KCND3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S75-41]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G04
ROCK200-301-G04EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G04
Anti-KCND3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S75-41]
Anticorps
Anti-Kv4.3 Antibody is suitable for use in WB, IP, and IHC. Expect a band approximately ~75kDa in Rat brain membrane preparations. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Type: Primary
Antigen: KCND3
Clonality: Monoclonal
Clone: S75-41
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Xenopus, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité