Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCN1A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S74-71]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G18
ROCK200-301-G18EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G18
Anti-SCN1A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S74-71]
Anticorps
Anti-Nav1.1 Antibody is suitable for use in WB, IP, and IHC. Expect a band approximately ~220kDa on specific lysates. Epitope mapped within amino acids 690 to 715. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Type: Primary
Antigen: SCN1A
Clonality: Monoclonal
Clone: S74-71
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité