Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SCN9A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S68-6]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G21
ROCK200-301-G21EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G21
Anti-SCN9A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S68-6]
Anticorps
Anti-NAV1.7 Antibody is suitable for use in WB, IP, and Immunofluorescence microscopy. Expect a band approximately ~230kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Type: Primary
Antigen: SCN9A
Clonality: Monoclonal
Clone: S68-6
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité