Anti-GRIN2B Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S59-36]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G23
ROCK200-301-G23EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G23
Anti-GRIN2B Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S59-36]
Anticorps
Anti-NR2B Antibody is suitable for use in WB, IHC and IP. Expect a band approximately ~166kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Type: Primary
Antigen: GRIN2B
Clonality: Monoclonal
Clone: S59-36
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité