Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLG4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S28-43]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G34
ROCK200-301-G34EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G34
Anti-DLG4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S28-43]
Anticorps
Anti-PSD-95 Antibody is suitable for use in WB, IHC, Immuno-gold EM, and IP. Expect a band approximately ~95-110kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: DLG4
Clonality: Monoclonal
Clone: S28-43
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité