Anti-RHO Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4D2]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G36
ROCK200-301-G36EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G36
Anti-RHO Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4D2]
Anticorps
Anti-Rho Antibody is recommended for use in IF microscopy, IHC, IP, WB, and ELISA. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:200; Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: RHO
Clonality: Monoclonal
Clone: 4D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mammalian, Vertebrates, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité