Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC5A5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14F]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G49
ROCK200-301-G49EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G49
Anti-SLC5A5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14F]
Anticorps
Anti-Sodium-Iodide Symporter Antibody is suitable for use in WB, IHC and IF microscopy. Expect a band approximately 97kD, non-glycosylated version at 68kD. Other minor bands associated with hNIS at 160 kDa, and degradation products at ~30 kDa, and ~15kDa.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: SLC5A5
Clonality: Monoclonal
Clone: 14F
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité