Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF6 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 70B1413.1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-H56
ROCK200-301-H56EA 1030 EUR InStock
ROCK200-301-H56
Anti-ATF6 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 70B1413.1]
Anticorps
Anti-ATF6 antibody is suitable for use in ChIP, IF/ICC, IHC (frozen), IHC (p), IP and WB. Expect a band approximately 90 kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: ATF6
Clonality: Monoclonal
Clone: 70B1413.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité