Anti-TMBIM6 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 20F430]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-H60
ROCK200-301-H60EA 913 EUR InStock
ROCK200-301-H60
Anti-TMBIM6 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 20F430]
Anticorps
Anti-Bi-1 antibody is suitable for use in IHC (p). Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 5-10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: TMBIM6
Clonality: Monoclonal
Clone: 20F430
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité