Anti-CASP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14F468]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-H62
ROCK200-301-H62EA 1030 EUR InStock
ROCK200-301-H62
Anti-CASP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14F468]
Anticorps
Anti-Caspase-1 antibody is suitable for use in IHC (p) and WB. Expect a band approximately 46kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-2 µg/ml; Immunochemistry: titrate to determine concentration
Type: Primary
Antigen: CASP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 14F468
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité