Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 194C1439]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-I03
ROCK200-301-I03EA 856 EUR InStock
ROCK200-301-I03
Anti-PARP1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 194C1439]
Anticorps
Anti-PARP antibodyis suitable for use in Flow (I) and WB. Expect a band approximately 89kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1-3 µg/test; Western Blot: 1-2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: PARP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 194C1439
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité