Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 76B357.1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-I25
ROCK200-301-I25EA 929 EUR InStock
ROCK200-301-I25
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 76B357.1]
Anticorps
Anti-TLR4 Antibody is suitable for use in Flow (CS), Flow (I), IF, IHC (p) and WB. Expect a band approximately 95kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:10-1:2000; Flow Cytometry: 0.5-2.0 µg/10^6 cells; Western Blot: 1-3 µg/ml; Immunochemistry: 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: 76B357.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité