Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 85B152.5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-I27
ROCK200-301-I27EA 913 EUR InStock
ROCK200-301-I27
Anti-TLR5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 85B152.5]
Anticorps
Anti-TLR5 Antibody is suitable for use in Flow (I), IHC (p) and WB. Expect a band approximately 97kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-3 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TLR5
Clonality: Monoclonal
Clone: 85B152.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité