Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALCA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8G10.H3.G4.E2.C8]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-I46
ROCK200-301-I46EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-I46
Anti-CALCA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8G10.H3.G4.E2.C8]
Anticorps
Anti-Procalcitonin antibody is suitbale for use in ELISA and Western Blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-1:20000; Western Blot: 1µg/ml;

Type: Primary
Antigen: CALCA
Clonality: Monoclonal
Clone: 8G10.H3.G4.E2.C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 lambda
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité