Anti-CALCA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4F2.D9.C5.G5.B2.C5]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-I49
ROCK200-301-I49EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-I49
Anti-CALCA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4F2.D9.C5.G5.B2.C5]
Anticorps
Anti-Procalcitonin antibody is suitbale for use in ELISA and Western Blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-1:20000; Western Blot: 1µg/ml;
Type: Primary
Antigen: CALCA
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F2.D9.C5.G5.B2.C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 lambda
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité