Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14E5.A2.B2.H9]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-I51S
ROCK200-301-I51SEA 219 EUR InStock
ROCK200-301-I51S
Anti-AKT1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14E5.A2.B2.H9]
Anticorps
Anti-AKT1 Antibody is suitable for ELISA, immunohistochemistry, and western blotting. Expect a band approximately 56 kDa in size corresponding to AKT1 protein by western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Flow Cytometry: User Optimized; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 20 µg/ml; Other Dilution: User Optimized

Type: Primary
Antigen: AKT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 14E5.A2.B2.H9
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité