Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GATA4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10D8.B10.D4]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-P15
ROCK200-301-P15EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-P15
Anti-GATA4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10D8.B10.D4]
Anticorps
Anti-GATA4 antibody is suitable for ELISA and western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimised by the end user.  Expect a band approximately 44 kDa in size corresponding to GATA4 by western blotting in the appropriate cell lysate.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 to 1:10000; Western Blot: 1:500 to 1:1000.

Type: Primary
Antigen: GATA4
Clonality: Monoclonal
Clone: 10D8.B10.D4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité