Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: HI100]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-302-N70
ROCK200-302-N70EA 431 EUR InStock
ROCK200-302-N70
Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: HI100]
Anticorps
Anti-CD45RA is useful for Flow Cytometry, immunochemistry, and Western Blot. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 µl/test/1x10e5 to 1x10e8 cells;
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CD9
Clonality: Monoclonal
Clone: HI100
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité