Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 2D10]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-302-N74
ROCK200-302-N74EA 665 EUR InStock
ROCK200-302-N74
Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 2D10]
Anticorps
Anti-CD80 is useful for Flow Cytometry, immunochemistry, and Western Blot. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 µl/test/1x10e5 to 1x10e8 cells;
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D10
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité