Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATM Mouse Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 10H11.E12]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-303-400
ROCK200-303-400EA 977 EUR InStock
ROCK200-303-400
Anti-ATM Mouse Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 10H11.E12]
Anticorps
This product has been tested by ELISA and western blotting against both the native and recombinant forms of the Protein. This reagent may also be suitable for immunoperoxidase electron microscopy and immunochemistry as well as other peroxidase-antibodies.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:70,000; Western Blot: 1:600;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Do not add Sodium Azide!

Type: Primary
Antigen: ATM
Clonality: Polyclonal
Clone: 10H11.E12
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité