Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: UCHL1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-308-N71
ROCK200-308-N71EA 665 EUR InStock
ROCK200-308-N71
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: UCHL1]
Anticorps
Anti-CD45RO is useful for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, immunochemistry, Immunofluorescence, and Western Blot. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 µl/test/1x10e5 to 1x10e8 cells;
Do not freeze! Light sensitive!

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHL1
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité