Anti-DYKDDDDK Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 29E4.G7]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-341-383
ROCK200-341-383EA 742 EUR InStock
ROCK200-341-383
Anti-DYKDDDDK Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 29E4.G7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DYKDDDDK
Clonality: Monoclonal
Clone: 29E4.G7
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité