Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 649) [clone: 18F3.H11]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-343-269
ROCK200-343-269EA 767 EUR InStock
ROCK200-343-269
Anti-AKT1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 649) [clone: 18F3.H11]
Anticorps
This monoclonal antibody is suitable for immunofluorescence microscopy, FLISA and western blotting. Expect a band approximately 56 kDa in size corresponding to phosphorylated AKT Protein by western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000-1:20000; FLISA: >1:20000; Western Blot: 1:10000 - 1:25000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Primary
Antigen: AKT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 18F3.H11
Conjugation: DyLight® 649
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité