Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-6xHis Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 33D10.D2]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-344-382
ROCK200-344-382EA 791 EUR InStock
ROCK200-344-382
Anti-6xHis Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 33D10.D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 6xHis
Clonality: Monoclonal
Clone: 33D10.D2
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité