Anti-CPB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-049S
ROCK200-401-049SEA 226 EUR InStock
ROCK200-401-049S
Anti-CPB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Carboxypeptidase B antibody is suitable for ELISA, Western Blot and Immunohistochemistry applications. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500- 1:2000; Immunochemistry: 1:250 - 1:1000; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: CPB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Pig, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité