Anti-Streptavidin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-095S
ROCK200-401-095SEA 226 EUR InStock
ROCK200-401-095S
Anti-Streptavidin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:200,000; Western Blot: 1:3000 - 1:12000; Immunochemistry: 1:1500 - 1:5000;
Type: Tag
Antigen: Streptavidin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Streptomyces avidinii
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité