Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-136S
ROCK200-401-136SEA 226 EUR InStock
ROCK200-401-136S
Anti-CA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Carbonic Anhydrase II Antibody is suitable for western blotting, ELISA and IHC. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:165000; Western Blot: 1:2000 to 1:10000; Immunochemistry: User Optimized; Other Dilution: User Optimized

Type: Primary
Antigen: CA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité