Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFX5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-193
ROCK200-401-193EA 821 EUR InStock
ROCK200-401-193
Anti-RFX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This product was assayed by immunoblot and found to be reactive against RFX5 (N-terminal specific) from a variety of fibroblast and B-cell lysates at a dilution of 1:500 followed by reaction with Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;

Type: Primary
Antigen: RFX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité