Anti-RFX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-194
ROCK200-401-194EA 821 EUR InStock
ROCK200-401-194
Anti-RFX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-RFX5 (aa 320 to 494) Reacts with Human, Mouse, Rat
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; GelShift: 0.5 µl to 1.0 µl; Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: RFX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité