Anti-MBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-385
ROCK200-401-385EA 861 EUR InStock
ROCK200-401-385
Anti-MBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-MALTOSE BINDING PROTEIN (MBP) EPITOPE TAG Reacts with Pan
Type: Primary
Antigen: MBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité