Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7F8]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-869
ROCK200-401-869EA 906 EUR InStock
ROCK200-401-869
Anti-NRF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7F8]
Anticorps
This Protein A purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry and by western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 67 kDa in size corresponding to NRF1 by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:3000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 2 mg/ml - 5 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: NRF1
Clonality: Polyclonal
Clone: 7F8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité