Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-890
ROCK200-401-890EA 906 EUR InStock
ROCK200-401-890
Anti-CCNL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This Protein A purified antibody has been tested for use in ELISA, western blot, immunohisto-chemistry,  immunoprecipitation and immunofluorescence.   Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band ~ 25 kDa to 35 kD.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 2 mg/ml - 20 µg/ml; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Primary
Antigen: CCNL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité