Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIFM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-985
ROCK200-401-985EA 944 EUR InStock
ROCK200-401-985
Anti-AIFM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-AIF Antibody has been tested for use in ELISA, western blotting and immunochemistry.  K562 cell lysate, as well as Rat and mouse heart tissue lysates, can be used as positive controls in western blotting, and a band at approximately 67 kDa.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.25-1 µg/ml; Immunochemistry: 10 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: AIFM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité