Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL21 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-B53
ROCK200-401-B53EA 821 EUR InStock
ROCK200-401-B53
Anti-IL21 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-21 is expressed in activated CD4-positive T-cells but not in CD8-positive T-cells, B-cells, or monocytes, and in HL-60 and THP-1 cell lines. This Protein-A purified antibody has been tested for use in ELISA and western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:6000; Western Blot: 1 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: IL21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Pig, Horse, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité