Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VLSE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-C33
ROCK200-401-C33EA 821 EUR InStock
ROCK200-401-C33
Anti-VLSE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-VlsE antibody has been tested in ELISA and Western Blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band at ~36.3 kDa in size corresponding to VlsE by Western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:250; Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: VLSE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Borrelia burgdorferi

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité