Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-E88
ROCK200-401-E88EA 791 EUR InStock
ROCK200-401-E88
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Amyloid Fibrils (OC) Antibody is suitable for use in IP, IF microscopy, IHC, ELISA, WB, and Dot blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
  • Recommended Dilutions: ELISA: 0.1-10 µg/ml; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:1000-10000; Immunoprecipitation: 1:1000
Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité