Anti-EZH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-H75
ROCK200-401-H75EA 913 EUR InStock
ROCK200-401-H75
Anti-EZH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-EZH1 Antibodyis suitbale for use in WB. Expect a band approximately 85kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2-4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: EZH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité