Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MNX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-H78
ROCK200-401-H78EA 913 EUR InStock
ROCK200-401-H78
Anti-MNX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-HB9 Antibody is suitbale for use in IHC (p) and WB. Expect a band approximately 41kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-2 µg/ml; Immunochemistry: 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: MNX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité